Tisk…
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
166490100 166490500
ACRO166490100EA 3830 CZK
ACRO166490100 ACRO166490500
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride 98%
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₇H₁₁ClN₂O
MW: 174.63
Bod tání: 153…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012945
CAS číslo: 19501-58-7
EINECS: 243-115-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light pink to grey to purple Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 163 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %