Tisk…
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride
Dodavatel: abcr
Synonyms: 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
AB110470.0050 AB110470.0250
ABCRAB110470.0050EA 0 CZK
ABCRAB110470.0050 ABCRAB110470.0250
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride
4-Methoxyphenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₇H₁₁ClN₂O
MDL Number: MFCD00012945
CAS číslo: 19501-58-7
EINECS: 243-115-3