Tisk…
1-Methyl-1-phenylhydrazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
170267-25G 170267-5G
SIAL170267-25GEA 17680 CZK
SIAL170267-25G SIAL170267-5G
1-Methyl-1-phenylhydrazine, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-1-phenylhydrazine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
MDL Number: MFCD00007627
CAS číslo: 618-40-6
EINECS: 210-547-9