Tisk…
cis-Aconitic acid tech. 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16010.14 A16010.03 A16010.06
A16010.14EA 20730 CZK
A16010.14 A16010.03 A16010.06
cis-Aconitic acid tech. 90%, technická kvalita
cis-Aconitic acid
Purity: 90% CAS No.: 585-84-2 Molecular Formula: C6H6O6 Formula Weight: 174.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Odourless MDL No.: MFCD00063184
Vzorec: C₆H₆O₆
Bod tání: 115…120 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063184
CAS číslo: 585-84-2
EINECS: 209-561-1