Tisk…
Fumaric acid monoethyl ester 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (E)-4-Ethoxy-4-oxobut-2-enoic acid, Monoethyl fumarate, Ethyl hydrogen fumarate
156201000 156200250
ACRO156201000EA 6510 CZK
ACRO156201000 ACRO156200250
Fumaric acid monoethyl ester 95%
Fumaric acid monoethyl ester
Vzorec: C₆H₈O₄
MW: 144.13
Bod varu: 147 °C (16 mmHg)
Bod tání: 64…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002699
CAS číslo: 2459-05-4
EINECS: 219-544-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 69 °C
Titration with NaOH ≥94 %