Tisk…
Dibenzyl azodicarboxylate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Dibenzyl diazene-1,2-dicarboxylate
L19347.06 L19347.14
L19347.06EA 1830 CZK
L19347.06 L19347.14
Dibenzyl azodicarboxylate 96%
Dibenzyl azodicarboxylate
Vzorec: C₁₆H₁₄N₂O₄
MW: 298,3 g/mol
Bod tání: 43…47 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00016737
CAS číslo: 2449-05-0
EINECS: 219-508-0