Tisk…
2-Hydroxyhippuric acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
158620025 158620100
ACRO158620025EA 2920 CZK
ACRO158620025 ACRO158620100
2-Hydroxyhippuric acid 95%
2-Hydroxyhippuric acid
Vzorec: C₉H₉NO₄
Bod tání: 164…169 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002695
CAS číslo: 487-54-7
EINECS: 207-661-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 168 °C
HPLC ≥94 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %