Dipentaerythritol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,2'-(Oxybis(methylene))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14810.0025
8.14810.0100
8.14810.0500
8.14810.0025EA
1120
CZK
8.14810.0025
8.14810.0100
8.14810.0500
Dipentaerythritol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dipentaerythritol
Vzorec:
C₁₀H₂₂O₇ MW: 254,28 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004691 CAS číslo: 126-58-9 EINECS: 204-794-1 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 2 g/l (20 °C) |
Melting Point | 217 - 222 °C |
Molar Mass | 254.28 g/mol |
Bulk Density | 400 - 450 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Density | 1.365 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 (2 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 370 °C |
Synonyms | 2.2'[Oxybis(methylen)]bis[hydroxymethyl)]-1,3-propandiol |
Hill Formula | C10H22O7 |