Tisk…
Triethylenetetramine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
90460-10ML 90460-50ML
SIAL90460-10MLEA 4230 CZK
SIAL90460-10ML SIAL90460-50ML
Triethylenetetramine, Sigma-Aldrich®
Triethylenetetramine
Vzorec: C₆H₁₈N₄
MDL Number: MFCD00008169
CAS číslo: 112-24-3
EINECS: 203-950-6
UN: 2259
ADR: 8,II