Tisk…
Tris(2-aminoethyl)amine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N1,N1-Bis(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine, TREN, 2,2',2''-Triaminotriethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
225630-100ML 225630-10ML
SIAL225630-100MLEA 8180 CZK
SIAL225630-100ML SIAL225630-10ML
Tris(2-aminoethyl)amine, Sigma-Aldrich®
Tris(2-aminoethyl)amine
Vzorec: C₆H₁₈N₄
MDL Number: MFCD00008177
CAS číslo: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4