Tris(2-aminoethyl)amine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
N1,N1-Bis(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine, TREN, 2,2',2''-Triaminotriethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
225630-100ML
225630-10ML
SIAL225630-100MLEA
8180
CZK
SIAL225630-100ML
SIAL225630-10ML
Tris(2-aminoethyl)amine, Sigma-Aldrich®
Tris(2-aminoethyl)amine
Vzorec:
C₆H₁₈N₄ |
MDL Number:
MFCD00008177 CAS číslo: 4097-89-6 EINECS: 223-857-4 |