Tris(2-aminoethyl)amine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 4097-89-6
Molecular Formula: C6H18N4
Formula Weight: 146.24
Flash Point:
Vzorec:
C₆H₁₈N₄ Bod varu: 102 °C (0,05 mmHg) Hustota: 0,978 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008177 CAS číslo: 4097-89-6 EINECS: 223-857-4 ADR: 8,II |