Tisk…
Tris(2-aminoethyl)amine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
314791000 314795000
ACRO314791000EA 6590 CZK
ACRO314791000 ACRO314795000
Tris(2-aminoethyl)amine 96%
Tris(2-aminoethyl)amine
Vzorec: C₆H₁₈N₄
Bod varu: 265 °C (760 mmHg)
Bod tání: –16 °C
Hustota: 0,977 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008177
CAS číslo: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %