N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23851.06
B23851.14
B23851.06EA
1480
CZK
B23851.06
B23851.14
N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98%
N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Purity: 98+%
CAS No.: 815-06-5
Molecular Formula: C3H4F3NO
Formula Weight: 127.07
Flash Point: 73°(163°F)
Melting Point: 49-52°
Boiling Point: 156-157°
Beilstein Reference: 1703392
MDL No.: MFCD00009670
Vzorec:
C₃H₄F₃NO Bod varu: 156…157 °C Bod tání: 49…52 °C Bod vzplanutí: 73 °C (163 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009670 CAS číslo: 815-06-5 EINECS: 212-417-7 |