N-(3-Pyridyl)thiourea ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L01284.06
L01284.03
L01284.06EA
8030
CZK
L01284.06
L01284.03
N-(3-Pyridyl)thiourea ≥98%
N-(3-Pyridyl)thiourea
Purity: 98+%
CAS No.: 30162-37-9
Molecular Formula: C6H7N3S
Formula Weight: 153.21
Melting Point: 158-162°
Beilstein Reference: 472146
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00014635
Vzorec:
C₆H₇N₃S Bod tání: 158…162 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014635 CAS číslo: 30162-37-9 EINECS: 250-075-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |