N-(2-Pyridyl)thiourea ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L11465.03
L11465.06
L11465.03EA
1490
CZK
L11465.03
L11465.06
N-(2-Pyridyl)thiourea ≥98%
N-(2-Pyridyl)thiourea
Purity: 98%
CAS No.: 14294-11-2
Molecular Formula: C6H7N3S
Formula Weight: 153.21
Odour: Odourless
Melting Point: 146-149°
Beilstein Reference: 117849
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041227
Vzorec:
C₆H₇N₃S Bod tání: 146…149 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041227 CAS číslo: 14294-11-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |