Tisk…
(2-Naphthoxy)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
N3405-100G N3405-500G
SIALN3405-100GEA 1270 CZK
SIALN3405-100G SIALN3405-500G
(2-Naphthoxy)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(2-Naphthoxy)acetic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00004066
CAS číslo: 120-23-0
EINECS: 204-380-0