Tisk…
(2-Naphthoxy)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
N3019-25G N3019-500G
SIALN3019-25GEA 671 CZK
SIALN3019-25G SIALN3019-500G
(2-Naphthoxy)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(2-Naphthoxy)acetic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00004066
CAS číslo: 120-23-0
EINECS: 204-380-0