(2-Naphthoxy)acetic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Naphthoxyacetic acid
A15412.22
A15412.36
A15412.22EA
1270
CZK
A15412.22
A15412.36
(2-Naphthoxy)acetic acid ≥97%
(2-Naphthoxy)acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 120-23-0
Molecular Formula: C12H10O3
Formula Weight: 202.21
Melting Point: 155-157°
Beilstein Reference: 1074148
Merck Reference: 14,6397
MDL No.: MFCD00004066
Vzorec:
C₁₂H₁₀O₃ Bod tání: 155…157 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004066 CAS číslo: 120-23-0 EINECS: 204-380-0 Merck Index: 14,6397 |