Tisk…
(1-Naphthoxy)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Naphthalen-1-yloxy)acetic acid
L01036.06 L01036.14
L01036.06EA 1310 CZK
L01036.06 L01036.14
(1-Naphthoxy)acetic acid ≥98%
(1-Naphthoxy)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 2976-75-2 Molecular Formula: C12H10O3 Formula Weight: 202.21 Melting Point: 193-197° Beilstein Reference: 1912165
Vzorec: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202.21
Bod tání: 193…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003927
CAS číslo: 2976-75-2
EINECS: 221-023-4