Tisk…
Diisopropyl azodicarboxylate ≥94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L10386.14 L10386.22
L10386.14EA 1620 CZK
L10386.14 L10386.22
Diisopropyl azodicarboxylate ≥94%
Diisopropyl azodicarboxylate
Purity: 94% CAS No.: 2446-83-5 Molecular Formula: (CH3)2CHO2C-N=N-CO2CH(CH3)2 Formula Weight: 202.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 160°(320°F) Refractive Index: 1.4200 Odour: Pungent Melting Point: 3-5° Boiling Point: 74-75°/0.3mm Beilstein Reference: 1912326 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00008875
Vzorec: C₈H₁₄N₂O₄
Bod varu: 74…75 °C (0,3 mmHg)
Bod tání: 3…5 °C
Hustota: 1,027
Bod vzplanutí: 160 °C (320 °F)
MDL Number: MFCD00008875
CAS číslo: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
ADR: 9,III