Tisk…
Diisopropyl azodicarboxylate 94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Diisopropyl diazene-1,2-dicarboxylate
327560250 327561000 327560050 327565000
ACRO327560250EA 3260 CZK
ACRO327560250 ACRO327561000 ACRO327560050 ACRO327565000
Diisopropyl azodicarboxylate 94%
Diisopropyl azodicarboxylate
Vzorec: C₈H₁₄N₂O₄
MW: 202.21
Bod varu: 75 °C (.2 mmHg)
Bod tání: 3…5 °C
Hustota: 1.02 g/cm³
Bod vzplanutí: 106 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008875
CAS číslo: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
UN: 3082
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to hazy yellow to orange to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %