Tisk…
Di-tert-butyl azodicarboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Di-tert-butyl diazene-1,2-dicarboxylate
366920050 366920250 366921000
ACRO366920050EA 2120 CZK
ACRO366920050 ACRO366920250 ACRO366921000
Di-tert-butyl azodicarboxylate 97%
Di-tert-butyl azodicarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O₄
MW: 230.26
Bod tání: 90…92 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00015001
CAS číslo: 870-50-8
EINECS: 212-796-9
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥96.0 %