Tisk…
Sarcosine ethyl ester hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Sarcosine Ethyl Ester HCl, H-Sar-OEt·HCl, Ethyl 2-(methylamino)acetate hydrochloride
305590100 305590500
ACRO305590100EA 1270 CZK
ACRO305590100 ACRO305590500
Sarcosine ethyl ester hydrochloride 97%
Sarcosine ethyl ester hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁NO₂·HCl
MW: 153,61 g/mol
Bod tání: 123…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012506
CAS číslo: 52605-49-9
EINECS: 258-037-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
Loss on drying ≤1 %