Potassium ethyl malonate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
248080250
248081000
248085000
ACRO248080250EA
1690
CZK
ACRO248080250
ACRO248081000
ACRO248085000
Potassium ethyl malonate 98%
Potassium ethyl malonate
Vzorec:
C₅H₇KO₄ Bod tání: 200 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00035603 CAS číslo: 6148-64-7 EINECS: 228-156-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to cream Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |