2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
135440500
135440100
ACRO135440500EA
9230
CZK
ACRO135440500
ACRO135440100
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide 98%
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Vzorec:
C₁₀H₁₂ClNO Bod tání: 143…148 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000926 CAS číslo: 1131-01-7 EINECS: 214-460-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to brown Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 143 to 150 °C |
HPLC | ≥97.5 % |