Tisk…
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H50229.03 H50229.MD H50229.06
H50229.03EA 7110 CZK
H50229.03 H50229.MD H50229.06
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide ≥97%
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Purity: 97% CAS No.: 2675-89-0 Molecular Formula: C4H8ClNO Formula Weight: 121.57 Refractive Index: 1.4790 Boiling Point: 98-100°/11mm MDL No.: MFCD00039360
Vzorec: C₄H₈ClNO
MW: 121,57 g/mol
Bod varu: 98…100 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,182
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039360
CAS číslo: 2675-89-0
EINECS: 220-224-4