Tisk…
Acetone cyanohydrin 99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
102380050 102380250
ACRO102380050EA 4420 CZK
ACRO102380050 ACRO102380250
Acetone cyanohydrin 99% stabilizovaný
Acetone cyanohydrin
Vzorec: C₄H₇NO
Bod varu: 82 °C (23 mmHg)
Bod tání: –19 °C
Hustota: 0,932 g/cm³
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004455
CAS číslo: 75-86-5
EINECS: 200-909-4
UN: 1541
ADR: 6.1,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 0.3% H3PO4