Tisk…
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
72565-1KG 72565-250G
SIAL72565-1KGEA 3130 CZK
SIAL72565-1KG SIAL72565-250G
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate
Vzorec: C₆H₆NNa₃O₆·1H₂O
MDL Number: MFCD00150789
CAS číslo: 18662-53-8
EINECS: 225-768-6