Tisk…
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate
147840250 147845000 147840025
ACRO147840250EA 1050 CZK
ACRO147840250 ACRO147845000 ACRO147840025
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate 99+%
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate
Vzorec: C₆H₆NNa₃O₆·1H₂O
Bod tání: >320 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150789
CAS číslo: 18662-53-8
EINECS: 225-768-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %