Triethylenetetramine 60%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, Trientine, DEH 24, EPH 925
A16128.AP
A16128.0F
A16128.APEA
1580
CZK
A16128.AP
A16128.0F
Triethylenetetramine 60%, technická kvalita
Triethylenetetramine
Purity: 60%
CAS No.: 112-24-3
Molecular Formula: C6H18N4
Formula Weight: 146.24
Flash Point: 122°(252°F)
Refractive Index: 1.4980
Odour: Amine-like
Melting Point: ca -35°
Boiling Point: ca 267°
Beilstein Reference: 605448
Merck Reference: 14,9663
UN No.: 2259
MDL No.: MFCD00008169
Vzorec:
C₆H₁₈N₄ MW: 146.24 Bod varu: ∼267 °C Bod tání: ∼–35 °C Hustota: 0.982 Bod vzplanutí: 122 °C (252 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008169 CAS číslo: 112-24-3 EINECS: 203-950-6 UN: 2259 ADR: 8 II Merck Index: 14,9663 |