Tisk…
Triethylenetetramine 60%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
344070500 344075000 344070025
ACRO344070500EA 927 CZK
ACRO344070500 ACRO344075000 ACRO344070025
Triethylenetetramine 60%
Triethylenetetramine
Vzorec: C₆H₁₈N₄
Bod varu: 280 °C (760 mmHg)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: 129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008169
CAS číslo: 112-24-3
EINECS: 203-950-6
UN: 2259
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥55 %
Color scale ≤150 APHA