Arecolinium bromide 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
250130250
250130050
250131000
ACRO250130250EA
4270
CZK
ACRO250130250
ACRO250130050
ACRO250131000
Arecolinium bromide 98+%
Arecolinium bromide
Vzorec:
C₈H₁₄BrNO₂ Bod tání: 171…174 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039041 CAS číslo: 300-08-3 EINECS: 206-087-3 UN: 1544 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 168 to 174 °C |
Titration Argentometric | ≥98.0 % |