Tisk…
Titan 1000 mg/L Ti in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) (from Ti) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
35771.AE 35771.AP
35771.AEEA 1410 CZK
35771.AE 35771.AP
Titan 1000 mg/L Ti in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) (from Ti) Specpure® standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - titan
Molecular Formula: Ti in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011264
Certifikace: Traceable to NIST