Renium 1000 mg/L Re in 5% kyselině dusičné (from Re) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88089.AE
88089.AP
88089.AEEA
1730
CZK
88089.AE
88089.AP
Renium 1000 mg/L Re in 5% kyselině dusičné (from Re) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - rhenium
Molecular Formula: Re in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011195
Certifikace: Traceable to NIST