Tisk…
Phosphorus standard solution, 1000 mg/L P in 5% kyselině dusičné (from P) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
89887.AE 89887.AP
89887.AEEA 1360 CZK
89887.AE 89887.AP
Phosphorus standard solution, 1000 mg/L P in 5% kyselině dusičné (from P) Specpure® standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - fosfor
Molecular Formula: P in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133771
Certifikace: Traceable to NIST