Hafnium standard solution, 1000 mg/L Hf in 5% kyselině chlorovodíkové (from HfOCl₂) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13843.AD
13843.AE
13843.ADEA
2150
CZK
13843.AD
13843.AE
Hafnium standard solution, 1000 mg/L Hf in 5% kyselině chlorovodíkové (from HfOCl₂) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - hafnium
Molecular Formula: HfClO₂ in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011032
Certifikace: Traceable to NIST