Tisk…
1,4-Dithiane-2,5-diol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, p-Dithiane-2,5-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
183954-250G 183954-50G
SIAL183954-250GEA 4170 CZK
SIAL183954-250G SIAL183954-50G
1,4-Dithiane-2,5-diol, Sigma-Aldrich®
1,4-Dithiane-2,5-diol
Vzorec: C₄H₈O₂S₂
MW: 152,24 g/mol
MDL Number: MFCD00006659
CAS číslo: 40018-26-6
EINECS: 254-751-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III