1,4-Dithiane-2,5-diol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, p-Dithiane-2,5-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
183954-250G
183954-50G
SIAL183954-250GEA
4170
CZK
SIAL183954-250G
SIAL183954-50G
1,4-Dithiane-2,5-diol, Sigma-Aldrich®
1,4-Dithiane-2,5-diol
Vzorec:
C₄H₈O₂S₂ MW: 152,24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006659 CAS číslo: 40018-26-6 EINECS: 254-751-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |