Tisk…
1,4-Dithiane-2,5-diol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
179932500 179930010
ACRO179932500EA 4380 CZK
ACRO179932500 ACRO179930010
1,4-Dithiane-2,5-diol 96%
1,4-Dithiane-2,5-diol
Vzorec: C₄H₈O₂S₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006659
CAS číslo: 40018-26-6
EINECS: 254-751-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %
HPLC ≥97.5 %