Tisk…
Wolfram 1000 mg/L W in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) (from W) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
35760.AE 35760.AP
35760.AEEA 1310 CZK
35760.AE 35760.AP
Wolfram 1000 mg/L W in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) (from W) Specpure® standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - wolfram
Molecular Formula: W in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011461
Certifikace: Traceable to NIST