Wolfram 10000 mg/L W in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) (from W) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
35772.AD
35772.AE
35772.AP
35772.ADEA
3030
CZK
35772.AD
35772.AE
35772.AP
Wolfram 10000 mg/L W in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) (from W) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - wolfram
Molecular Formula: W in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011461
Certifikace: Traceable to NIST