Niób 1000 mg/L Nb in 2% kyselina fluorovodíková (from NbCl₅) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88083.AE
88083.AP
88083.AEEA
1650
CZK
88083.AE
88083.AP
Niób 1000 mg/L Nb in 2% kyselina fluorovodíková (from NbCl₅) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - niob
Molecular Formula: NbCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00011126
Certifikace: Traceable to NIST