Tisk…
Molybden 1000 mg/L Mo in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) (from Mo) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
35764.AE 35764.AP
35764.AEEA 1500 CZK
35764.AE 35764.AP
Molybden 1000 mg/L Mo in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) (from Mo) Specpure® standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - molybden
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Certifikace: Traceable to NIST