Molybden 1000 mg/L Mo in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) (from Mo) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
35758.AE
35758.AP
35758.AD
35758.AEEA
2680
CZK
35758.AE
35758.AP
35758.AD
Molybden 1000 mg/L Mo in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) (from Mo) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - molybden
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Certifikace: Traceable to NIST