Molybden 10000 mg/L Mo in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) (from Mo) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
35766.AE
35766.AP
35766.AD
35766.AEEA
4360
CZK
35766.AE
35766.AP
35766.AD
Molybden 10000 mg/L Mo in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) (from Mo) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - molybden
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Certifikace: Traceable to NIST