Germanium standard solution, 1000 mg/L Ge in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) (de Ge) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88067.AE
88067.AP
88067.AEEA
1330
CZK
88067.AE
88067.AP
Germanium standard solution, 1000 mg/L Ge in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) (de Ge) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - germanium
Molecular Formula: Ge in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085310
Certifikace: Traceable to NIST