Germanium standard solution, 1000 mg/L Ge in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) (de Ge) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Scientific
13841.AD
13841.AE
13841.AP
13841.ADEA
2490
CZK
13841.AD
13841.AE
13841.AP
Germanium standard solution, 1000 mg/L Ge in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) (de Ge) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - germanium
Molecular Formula: Ge in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085310
Traceable to NIST
Certifikace: Traceable to NIST