Tisk…
2-Bromo-4-methylpyrimidine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54503.03 H54503.06 H54503.14
H54503.03EA 2520 CZK
H54503.03 H54503.06 H54503.14
2-Bromo-4-methylpyrimidine ≥97%
2-Bromo-4-methylpyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 130645-48-6 Molecular Formula: C5H5BrN2 Formula Weight: 173.01 Melting Point: 45-50° MDL No.: MFCD04037883
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Bod tání: 45…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037883
CAS číslo: 130645-48-6