2-Pyrimidinecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Cyanopyrimidine
M-Clarity™ quality level = MQ100
646830-25G
646830-5G
SIAL646830-25GEA
3090
CZK
SIAL646830-25G
SIAL646830-5G
2-Pyrimidinecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Pyrimidinecarbonitrile
Vzorec:
C₅H₃N₃ |
MDL Number:
MFCD00160513 CAS číslo: 14080-23-0 |