Tisk…
2-Pyrimidinecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Cyanopyrimidine
MQ100
646830-25G 646830-5G
SIAL646830-25GEA 3090 CZK
SIAL646830-25G SIAL646830-5G
2-Pyrimidinecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Pyrimidinecarbonitrile
Vzorec: C₅H₃N₃
MW: 105.1
MDL Number: MFCD00160513
CAS číslo: 14080-23-0