Tisk…
2-Pyrimidinecarbonitrile
Dodavatel: Cayman Chemical
10007121-1 10007121-10 10007121-5 10007121-500
CAYM10007121-1EA 797 CZK
CAYM10007121-1 CAYM10007121-10 CAYM10007121-5 CAYM10007121-500
2-Pyrimidinecarbonitrile
2-Pyrimidinecarbonitrile
Vzorec: C₅H₃N₃
MDL Number: MFCD00160513
CAS číslo: 14080-23-0